Få mere at vide
Fisherbrand™ Centrifugeflasker i plast med låg
Artikelnummer. 17878237 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Inkluderer:
Noryl tætningshætte
Skruelåg
Farve:
Gennemskinnelig
Klar
Materiale:
Polycarbonat
Polypropylen
Artikelnummer. 17878237
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holdbare polypropylen- eller polycarbonatflasker.
Holdbare polypropylen- eller polycarbonatflasker
  • Fås med standardhætter til lavhastighedsarbejde og tætningshætter til højhastighedsapplikationer
  • Design med bred mund til nem påfyldning og dekantering Autoklaverbar til 121 °C (248 °F)
Tekniske data
Volumen 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Farve Gennemskinnelig
Diameter (engelsk) 2,4''
Inkluderer Skruelåg
Materiale Polypropylen
Længde (metrisk) 169mm
Sterilitet Ikke steril
Temperaturområde (metrisk) 0 til 135 °C
Engangs Engangsbrug
Uddannet Ja
Maks. Kraft 8250 g (RCF)
Mund Brede
Form Rund
Produkttype Centrifuge flaske
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 61 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar (121 °C)