Få mere at vide
Fisherbrand™ Centrifugeflasker i plast med låg
Artikelnummer. 17868237 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Inkluderer:
Noryl tætningshætte
Skruelåg
Farve:
Gennemskinnelig
Klar
Materiale:
Polycarbonat
Polypropylen
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Inkluderer Farve Materiale
17868237 250 mL Skruelåg Klar Polycarbonat
17838247 250 mL Skruelåg Gennemskinnelig Polypropylen
17808247 250 mL Noryl tætningshætte Klar Polycarbonat
17898237 250 mL Noryl tætningshætte Gennemskinnelig Polypropylen
17878237 500 mL Skruelåg Gennemskinnelig Polypropylen
17828247 500 mL Noryl tætningshætte Klar Polycarbonat
17818247 500 mL Skruelåg Klar Polycarbonat
17888237 500 mL Noryl tætningshætte Gennemskinnelig Polypropylen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17868237
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holdbare polypropylen- eller polycarbonatflasker.
Holdbare polypropylen- eller polycarbonatflasker
  • Fås med standardhætter til lavhastighedsarbejde og tætningshætter til højhastighedsapplikationer
  • Design med bred mund til nem påfyldning og dekantering Autoklaverbar til 121 °C (248 °F)
Tekniske data
Volumen 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Farve Klar
Inkluderer Skruelåg
Materiale Polycarbonat
Sterilitet Ikke steril
Temperaturområde (metrisk) -135 til +135 °C
Engangs Engangsbrug
Uddannet Ja
Maks. Kraft 8250 g (RCF)
Mund Brede
Form Rund
Produkttype Centrifuge flaske
Lukningsmateriale Polycarbonat
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar (121 °C)