Få mere at vide
Fisherbrand™ Pipetkontrolfylder
Artikelnummer. 15219805 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Til brug med:
Blowout Pipette, Plast Pipette, Glas Pipette
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med Pakningsstørrelse
15219805 Blowout Pipette, Plast Pipette, Glas Pipette Hver
1 options
Artikelnummer. 15219805
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Udskiftning af filter
Holdbar og pålidelig controller med stor kapacitet begrænser overaspiration
  • Fungerer med både glas- og plastpipetter fra 0,1 til 100mL
  • Udblæsningspære til brug med udblæsningspipetter
  • Hydrofobt membranfilter reducerer gennemtrængning af væsker
  • Tillader aspiration op til 50mL med én kompression
  • Fyldningshastigheden er trinløst variabel med pipetteringshåndtaget
  • Håndtaget giver enkel udledning
  • Ventilsystemet er designet, så flowhastigheden ikke påvirker nøjagtigheden
  • Kemikalieresistent
Tekniske data
Farve Hvid
Til brug med Blowout Pipette, Plast Pipette, Glas Pipette
Til brug med (udstyr) Pipetter af plast eller glas