Få mere at vide
Fisherbrand™ Petriskåle specialitet
Artikelnummer. 17824738 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Type:
Deep Dish
Størrelse:
100 x 25 mm
Artikelnummer. Type Størrelse
17824738 Deep Dish 100 x 25 mm
1 options
Artikelnummer. 17824738
Fyld hylderne, og spar op til 60 %
Brug rabatkode 28009
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Flere størrelser og stilarter til forskellige applikationer
  • Alle fade fremstillet af jomfruelig medicinsk polystyren
  • Alle fade steriliseres ved hjælp af e-beam sterilisering
  • Petriskåle i dyb stil tilgængelig - designet til øget medievolumen, hvilket giver mulighed for længere dyrkningstider
  • Kontaktplader tilgængelige til indsamling i miljøer, hvor kontakt er påkrævet for at indsamle prøven
  • Praktisk emballage i let åbne ærmer
  • 25 ærmer/Cs
Tekniske data
Lukketype Stabelbar
Bund form Flad
Materiale Polystyren
Form Rund
Sterilitet Steril
Type Deep Dish
Kanter Hævet Ridge
Emballage 13/ærmer, 25 ærmer/Cs.
Størrelse 100 x 25 mm
Højde (metrisk) 25 mm
Diameter (metrisk) 100 mm