Få mere at vide
Fisherbrand™ Sterile PETG medieflasker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12084118 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukketype:
Indgrebssikker skruelåg
Manipulationssikker skruedæksel
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukketype Pakningsstørrelse
12084118 250 mL Indgrebssikker skruelåg Pakke med 24
12074118 125 mL Indgrebssikker skruelåg Pakke med 24
12064118 500 mL Indgrebssikker skruelåg Pakke med 12
12094118 1000 mL Manipulationssikker skruedæksel Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12084118
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reducer risikoen for krydskontaminering med disse sterile engangsmedieflasker
De Fisherbrand PETG Media Bottle er ideel til medieforberedelse og opbevaring.
  • Et billigt og brudsikkert alternativ til glasmedieflasker
  • Ikke-pyrogen og ikke-cytotoksisk for at beskytte celler
  • Indstøbte gradueringer smitter ikke af
  • Fremstillet af klar, let, polyethylenterephthalat copolyester (PETG) giver slagfasthed og fremragende gasbarriereegenskaber
  • Lukningen er polyethylen med høj densitet (HDPE)
  • Flasker pakket i en krympeindpakket bakke for at forblive rene
  • Varmekrympebånd omkring hætten og flaskehalsen giver visuel sikkerhed for sterilitet for individuelle flasker, indtil båndet er fjernet
  • Varenumre, der ender på“ EN” er designet uden en tempereret ring
Overholdelse
Certificeret steril ved SAL 10 -6 , USP Klasse VI for at sikre biokompatibilitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 8,45 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Klar
Til brug med (applikation) Til medieforberedelse og opbevaring
Materiale PETG
Sterilitet Steril
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Lukningsmateriale HDPE
Lukkestørrelse 38-430 mm
Lukketype Indgrebssikker skruelåg
Kapacitet (engelsk) 8,45 oz.
Form Firkant
Certificeringer/compliance SAL 10-6, USP Klasse VI
Engangs Engangsbrug
Produkttype Medieflaske