Få mere at vide
Fisherbrand™ Permanente markører
Artikelnummer. 17377629 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Rød
Sort
Mængde:
12 pakker
6 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 17377629
Brand: Fisherbrand™ 6101923
Skriv på alle overflader
Fisherbrand™ Permanente markeringspenne skriver på glas, film, træ, plastik, metal, gummi og porcelæn. Perfekt til mærkning af prøveposer, mikroskop eller fotografiske objektglas, laboratorieglas og mere. Skriv på alle overflader.
  • Produce precise, ultrathin lines 0.3mm wide
  • Waterproof and fadeproof, permanent ink dries almost instantly
  • An airtight ring seal cap prevents dry-out and ensures instant writing even after lengthy storage
  • Unique stainless-steel long leg allows precise writing in a confined space
Ordreinfo
Assorteret inkluderer seks uigennemsigtige sorte, to levende røde, to blå og to grønne penne
Tekniske data
Tip stil 0.3 mm Ultra Fine
Produkttype Permanent Pen
Farve Diverse
Materiale Stainless Steel
Inkluderer Six opaque black, two vivid red, two blue, and two green pens with seal cap
Til brug med (applikation) Perfect marking pens for lab samples, microscope slides, photographic slides, glass and plastic beakers, and plastic sample bags
Mængde 12 pakker
Bredde (metrisk) linje 0.3 mm