Få mere at vide
Fisherbrand™ Permanente markører
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Rød
Sort
Mængde:
12 pakker
6 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
Fisherbrand™ Permanente markeringspenne skriver på glas, film, træ, plastik, metal, gummi og porcelæn. Perfekt til mærkning af prøveposer, mikroskop eller fotografiske objektglas, laboratorieglas og mere. Skriv på alle overflader.
- Fremstil præcise, ultratynde linjer med en bredde på 0,3 mm
- Vandtæt og falmefast, permanent blæk tørrer næsten øjeblikkeligt
- En lufttæt ringhætte forhindrer udtørring og sikrer øjeblikkelig skrivning selv efter længere tids opbevaring
- Unikt lange ben i rustfrit stål tillader præcis skrivning i et begrænset rum
Ordreinfo
Assorteret inkluderer seks uigennemsigtige sorte, to levende røde, to blå og to grønne penne
Tekniske data
Tekniske data
| Tip stil | 0,3 mm Ultra Fin |
| Produkttype | Permanent Pen |
| Farve | Rød |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (applikation) | Perfekte markeringspenne til laboratorieprøver, objektglas, fotografiske objektglas, glas- og plastikbægre og plastikprøveposer |
| Mængde | 6 pakker |
| Bredde (metrisk) linje | 0.3 mm |