Få mere at vide
Fisherbrand™ Permanente markører
Artikelnummer. 11744386 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Rød
Sort
Mængde:
12 pakker
6 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Mængde Pakningsstørrelse
11744386 Sort 6 pakker Pakke med 6
17377629 Diverse 12 pakker -
11774386 Grøn 6 pakker Pakke med 6
11764386 Blå 6 pakker Pakke med 6
11754386 Rød 6 pakker Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11744386
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Skriv på alle overflader
Fisherbrand™ Permanente markeringspenne skriver på glas, film, træ, plastik, metal, gummi og porcelæn. Perfekt til mærkning af prøveposer, mikroskop eller fotografiske objektglas, laboratorieglas og mere. Skriv på alle overflader.
  • Fremstil præcise, ultratynde linjer med en bredde på 0,3 mm
  • Vandtæt og falmefast, permanent blæk tørrer næsten øjeblikkeligt
  • En lufttæt ringhætte forhindrer udtørring og sikrer øjeblikkelig skrivning selv efter længere tids opbevaring
  • Unikt lange ben i rustfrit stål tillader præcis skrivning i et begrænset rum
Ordreinfo
Assorteret inkluderer seks uigennemsigtige sorte, to levende røde, to blå og to grønne penne
Tekniske data
Tip stil 0,3 mm Ultra Fin
Produkttype Permanent Pen
Farve Sort
Oversigt Ikke kemisk resistent
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) Perfekte markeringspenne til laboratorieprøver, objektglas, fotografiske objektglas, glas- og plastikbægre og plastikprøveposer
Mængde 6 pakker
Bredde (metrisk) linje 0.3 mm