Få mere at vide
Fisherbrand™ Ostwald-Folin pipetter
Artikelnummer. 17876237 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Nøjagtighed:
±0,02 ml
Volumen (metrisk):
10 mL
Min. Flowtid:
5 sek.
Artikelnummer. Nøjagtighed Volumen (metrisk) Min. Flowtid
17876237 ±0,02 ml 10 mL 5 sek.
1 options
Artikelnummer. 17876237
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Høj volumen nøjagtighed til en rimelig pris.
  • Tilspidsede pærer
  • Borosilikatglas med permanente ravfarvede markeringer
  • Tuf-Temp™ -behandlet for at reducere afslag
  • Nøjagtighed trykt på hver pipette
  • Nøjagtighed svarende til klasse A volumetrisk
Ordreinfo
Fås som PersonaPet™ personlige pipetter
Overholdelse
Kalibreret til at levere/blæse ud. Mød Fed. Spec. NNN-P-340B (eller seneste revision).
Tekniske data
Nøjagtighed ±0,02 ml
Kalibreret Ja
Certificeringer/compliance NNN-P-340B
Materiale Borosilikatglas
Min. Flowtid 5 sek.
Volumen (engelsk) 0,338 oz.
Farve Gul
Volumen (metrisk) 10 mL
Type Ostwald Folin Pipet