Få mere at vide
Fisherbrand™ Autoklaverbare HD Biohazard affaldsposer
Artikelnummer. 18386533 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
24 x 12 tommer
30 x 24 tommer
35 x 24 x 24 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
18386533 24 x 12 tommer -
18356523 35 x 24 x 24 tommer -
10440633 30 x 24 tommer Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 18386533
Forventet forsendelse: 25-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Biohazard symbol trykte poser for at sikre sikker håndtering og bortskaffelse af biofarligt affald.
Slag- og rivefaste autoklaveposer til affaldssterilisering. Fisherbrand™ Orange autoklaveposer uden steriliseringsindikator er konstrueret af polyethylen med høj densitet.
  • Slag- og rivefast.
  • Lys orange farve.
  • Højdensitets polyethylen konstruktion
Overholdelse
Passere ASTM™ slag- og rivemodstandstest.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM
Lukketype Ingen
Farve Orange med sort print
Dimensioner (L x B) 24 x 12 tommer
Længde (metrisk) 61 cm
Bredde (metrisk) 30 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Inkluderer Trykt på engelsk
Bredde (engelsk) 12 tommer
Længde (engelsk) 24 tommer
Tykkelse 38 mikron
Materiale HDPE
Temperatur (metrisk) 127 °C