Få mere at vide
Fisherbrand™ Autoklaverbare HD Biohazard affaldsposer
Artikelnummer. 18356523 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
24 x 12 tommer
30 x 24 tommer
35 x 24 x 24 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
18356523 35 x 24 x 24 tommer -
18386533 24 x 12 tommer -
10440633 30 x 24 tommer Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 18356523
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Biohazard symbol trykte poser for at sikre sikker håndtering og bortskaffelse af biofarligt affald.
Slag- og rivefaste autoklaveposer til affaldssterilisering. Fisherbrand™ Orange autoklaveposer uden steriliseringsindikator er konstrueret af polyethylen med høj densitet.
  • Slag- og rivefast.
  • Lys orange farve.
  • Højdensitets polyethylen konstruktion
Overholdelse
Passere ASTM™ slag- og rivemodstandstest.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM
Lukketype Ingen
Farve Orange med sort print
Dimensioner (L x B) 35 x 24 x 24 tommer
Længde (metrisk) 88.9 cm
Bredde (metrisk) 61 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Inkluderer Trykt på engelsk
Bredde (engelsk) 24 tommer
Længde (engelsk) 35 tommer
Tykkelse 38 mikron
Materiale HDPE
Temperatur (metrisk) 127 °C