Få mere at vide
Fisherbrand™ Autoklaverbare biofarlige affaldsposer med indikator
Artikelnummer. 18538066 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
28 cm
48 cm
58,4 cm
89 cm
119 cm
Bredde (metrisk):
21,5 cm
36 cm
48,2 cm
63,5 cm
97 cm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk)
18538066 28 cm 21,5 cm
18578056 58,4 cm 48,2 cm
18326533 119 cm 97 cm
18396503 48 cm 36 cm
18326513 89 cm 63,5 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 18538066
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Trykt på engelsk og spansk.
Trykt på engelsk og spansk
  • Maksimal temperatur på 140 °C (285 °F); brug ved 125 °C (257 °F)
  • Kom med wire-tie lukninger
  • Med steriliseringsindikator
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D1709, Dart nedslag
Lukketype Trådbinde
Farve Orange
Dimensioner (L x B) 11 x 8,5 tommer. (28 x 21,5 cm)
Længde (metrisk) 28 cm
Bredde (metrisk) 21,5 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (engelsk) 8,5 tommer
Længde (engelsk) 11''
Materiale Polypropylen
Produkttype Biohazard affaldsposer med indikator
Temperatur (metrisk) 140 °C