Få mere at vide
Fisherbrand™ Autoklaverbare biofarlige affaldsposer med indikator
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterDescription
Trykt på engelsk og spansk
- Maksimal temperatur på 140 °C (285 °F); brug ved 125 °C (257 °F)
- Kom med wire-tie lukninger
- Med steriliseringsindikator
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | ASTM D1709, Dart nedslag |
| Lukketype | Trådbinde |
| Farve | Orange |
| Dimensioner (L x B) | 47 x 38 tommer. (119 x 97 cm) |
| Længde (metrisk) | 119 cm |
| Bredde (metrisk) | 97 cm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Bredde (engelsk) | 38 tommer. |
| Længde (engelsk) | 47'' |
| Materiale | Polypropylen |
| Show More |