Få mere at vide
Fisherbrand™ Ikke-sterile mikrocentrifugerør med gevind uden hætter
Artikelnummer. 15331129 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Neutral
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
Maks. RCF:
18.000 x g
30.000 x g
Bund form:
Med krave
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Kapacitet (metrisk) Maks. RCF Bund form Pakningsstørrelse
15331129 Neutral 1,5 ml 18.000 x g Med krave Pakke med 500
15321129 Neutral 0,5 ml 30.000 x g Med krave Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15331129
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 05-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg stil med nederdel eller konisk bund.
  • Gevind til at acceptere farvede skruelåg ( sælges separat )
  • Silikoniseret/lav-retention konisk bund rør også tilgængelige
Note: For kasketter, se Fisherbrand™ Farvede skruelåg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml
Farve Neutral
Materiale Plast
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Nej
Lukketype Skruelåg
Bund form Med krave
Maks. RCF 18.000 x g