Beskrivelse
- Laboratoriebuetang, nikkel 200 spec (minimum 99,6 % nikkelindhold), lys finish
- Fremstillet af nikkel 200, der er kommercielt rent (99,6%) bearbejdet nikkel
- Har gode mekaniske egenskaber og fremragende modstandsdygtighed over for mange korrosive miljøer
- Har høj termisk og elektrisk ledningsevne, lavt gasindhold og lavt damptryk
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Laboratoriebuetang |
| Længde (metrisk) åbning | 55 mm |
| Mængde | 1 stk. |
| Længde (metrisk) | 152 mm |
| Materiale | Nikkel |