Få mere at vide
Fisherbrand™ Nichrome Podning af nåle med håndtag
Shop alle Fisherbrand produkter
Måler:
26 G
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (engelsk) | 3,93 tommer |
| Længde (metrisk) | 10 cm |
| Materiale | Nichrome |
| Produkttype | Inokuleringsnål |
| Måler | 26 G |
| Længde (engelsk) Håndtag | 7,25 tommer. |
| Længde (metrisk) håndtag | 18.4 cm |
| Håndtag Type | Håndtag af aluminium |