Få mere at vide
Fisherbrand™ Nichrome Podning af nåle med håndtag
Artikelnummer. 15228979 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Måler:
26 G
Artikelnummer. Måler
15228979 26 G
1 options
Artikelnummer. 15228979
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fås i to nålemålere
  • Består af en lige ledning fastgjort i et aluminiumshåndtag
  • Håndtaget er 7,25 in. langt (18,4 cm) og har en tilspidset ende
  • Tråden er 100 mm lang
Tekniske data
Længde (engelsk) 3,93 tommer
Længde (metrisk) 10 cm
Materiale Nichrome
Produkttype Inokuleringsnål
Måler 26 G
Længde (engelsk) Håndtag 7,25 tommer.
Længde (metrisk) håndtag 18.4 cm
Håndtag Type Håndtag af aluminium