Få mere at vide
Fisherbrand™ Nichrome/aluminium inokuleringsløkker
Artikelnummer. 16002282 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
16002282 10 cm Pakke med 12
1 options
Artikelnummer. 16002282
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand Inoculating Loops består af en nichrome trådløkke monteret på et aluminiumshåndtag. Inokuleringsløkker bruges til at indføre mikroorganismer i et dyrkningsmedium.
Fisherbrand Nichrome/Aluminium Inoculating Loops består af en nichrome trådløkke monteret på et aluminiumshåndtag. Inokuleringsløkker bruges til at indføre mikroorganismer i et dyrkningsmedium.
  • Fisherbrand™ Nichrome/aluminium podningsløkker er forsynet med et standard aluminiumshåndtag
  • Aluminiumshåndtaget fås i enten isoleret eller ikke-isoleret format
  • Inokuleringsløkker fås i en række forskellige målere, hulstørrelser og ledningstyper for at imødekomme en række laboratoriekrav.
  • Ideel til at udvælge, inokulere eller overføre mikrobiologiske prøver
  • Sløjfer glider langs agaroverflader uden at skære eller rive materiale/prøve
  • Køler hurtigt ned efter sterilisering
  • Håndtagslængde: 8 tommer (203 mm)
  • Passiveret
  • Autoklaverbar op til 135 °C; Kan steriliseres med Eto/gammastråling
  • Latexfri
  • Produceret under ISO 9002, GMP , cGMP retningslinjer
Tekniske data
Længde (engelsk) 3,93 tommer
Længde (metrisk) 10 cm
Materiale Nichrome wire loop; Håndtag af aluminium
Sterilitet Steril
Farve Sølv
Produkttype Inokuleringsløkke
Måler 25 G
Inkluderer Håndtag af aluminium med tilspidset ende
Længde (engelsk) Håndtag 8 tommer
Længde (metrisk) håndtag 20.3 cm