Få mere at vide
Fisherbrand™ Nessler Tube Brushes, Natural black bristle
Artikelnummer. 15823807 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
48 cm
Længde (metrisk) børster:
10 cm
Til brug med (udstyr):
Til højformede Nessler-rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15823807
Fisherbrand™ Nessler Tube Brushes are for use with low- and high-form Nessler tubes.
  • Full bristles to make complete contact with cylinder walls and bottom
  • 03-621A is natural black bristle; others are black nylon
  • Radial, double-fan tip
  • Galvanized wire handle
Tekniske data
Produkttype Nessler Tube Brush
Børstemateriale Nylon
Håndtag Materiale Galvanized Wire
Tip Type Radial, Double Fan Tip
Farve Black
Diameter (engelsk) Børstehår 1 in.
Diameter (metrisk) børster 2.54 cm
Til brug med (udstyr) Til højformede Nessler-rør
Længde (engelsk) 19 in.
Længde (engelsk) Børstehår 4 in.
Længde (metrisk) 48 cm
Længde (metrisk) børster 10 cm
Størrelse Large