Få mere at vide
Fisherbrand™ Smalmundede feltprøveflasker
Shop alle Fisherbrand produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 125
Pakke med 250
Pakke med 50
Pakke med 500
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen | 8,45 oz., 250 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 8,45 oz. |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Materiale | HDPE |
| Halsfinish | 24 |
| Certificeringer/compliance | ISO 13485:2003; BSI:FM 653694; QMI-SAI: Fil nr. 1606319 og 1606321 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Smal |
| Produkttype | Flaske med smal mund |
| Mehr anzeigen |