Få mere at vide
Fisherbrand™ Smalmundede feltprøveflasker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11907974 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 125
Pakke med 250
Pakke med 50
Pakke med 500
Artikelnummer. 11907974
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Polypropylen skruelåg
Bulkpakket til praktisk væskeprøveudtagning, transport og opbevaring
  • HDPE for fremragende kemikalieresistens
  • Stiv og gennemskinnelig
  • Ideel til feltprøveudtagning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 4,2 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelsk) 4,2 oz.
Farve Gennemskinnelig
Materiale HDPE
Halsfinish 24
Certificeringer/compliance CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Produkttype Smal mund felt prøveflaske
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 24 mm
Lukketype Skruelåg