Få mere at vide
Fisherbrand™ Multifunktionelle prøveopbevaringsbeholdere
Artikelnummer. p-174490 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
118 ml
148 ml
237 ml
473 ml
946 ml
1100 ml
1900 ml
2500 ml
5100 ml
Lukningsmateriale:
LDPE
Polypropylen
Farve:
Gennemskinnelig
Hvid
Form:
Høj, tynd
Kort, bred
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 300
Pakke med 50
Artikelnummer. 12029977
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Inert over for de fleste kemikalier inklusive formaldehyd, svage syrer og alle baser
Fisherbrand™ Multipurpose prøvebeholdere er designet til indsamling, transport og opbevaring af flydende og tørre prøver og prøver; usterile. Inert over for de fleste kemikalier inklusive formaldehyd, svage syrer og alle baser.
  • Modstå frysning og kogning
  • Stabelbar til kompakt opbevaring
  • Udvalgte beholdere kan autoklaveres (se bestillingstabel); låg er ikke autoklaverbare
  1. Kort/bred stil
  2. Høj/tynd stil
  3. Uddannet
Tekniske data
Produkttype Prøvekrukke
Materiale Polypropylen
Form Kort, bred
Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Kapacitet (metrisk) 118 ml
Lukningsmateriale Polypropylen
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Multifunktions prøveopbevaringsbeholder
Diameter (metrisk) 7.3 cm
Højde (engelsk) 2,22 tommer.
Højde (metrisk) 5.65 cm