Få mere at vide
Fisherbrand™ Multifunktionelle prøveopbevaringsbeholdere
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
118 mL
148 mL
237 mL
473 mL
946 mL
1100 mL
1900 mL
2500 mL
5100 mL
Lukningsmateriale:
LDPE
Polypropylen
Form:
Høj, tynd
Kort, bred
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 300
Pakke med 50
Farve:
Gennemskinnelig
Hvid
Beskrivelse
Fisherbrand™ Multipurpose prøvebeholdere er designet til indsamling, transport og opbevaring af flydende og tørre prøver og prøver; usterile. Inert over for de fleste kemikalier inklusive formaldehyd, svage syrer og alle baser.
- Modstå frysning og kogning
- Stabelbar til kompakt opbevaring
- Udvalgte beholdere kan autoklaveres (se bestillingstabel); låg er ikke autoklaverbare
- Kort/bred stil
- Høj/tynd stil
- Uddannet
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Prøvebeholder |
| Materiale | HDPE |
| Form | Høj, tynd |
| Kapacitet (engelsk) | 86,0 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 2500 mL |
| Lukningsmateriale | LDPE |
| Diameter (metrisk) | 14.79 cm |
| Højde (engelsk) | 7,47 tommer. |
| Højde (metrisk) | 18.98 cm |