Learn More
Fisherbrand™ Multifunktionelle prøveopbevaringsbeholdere
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
118 mL
148 mL
237 mL
473 mL
946 mL
1100 mL
1900 mL
2500 mL
5100 mL
Lukningsmateriale:
LDPE
Polypropylen
Farve:
Gennemskinnelig
Hvid
Form:
Høj, tynd
Kort, bred
Unit Size:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 300
Pakke med 50
Description
Fisherbrand™ Multipurpose prøvebeholdere er designet til indsamling, transport og opbevaring af flydende og tørre prøver og prøver; usterile. Inert over for de fleste kemikalier inklusive formaldehyd, svage syrer og alle baser.
- Modstå frysning og kogning
- Stabelbar til kompakt opbevaring
- Udvalgte beholdere kan autoklaveres (se bestillingstabel); låg er ikke autoklaverbare
- Kort/bred stil
- Høj/tynd stil
- Uddannet
Specifications
Specifications
| Produkttype | Prøvekrukke |
| Materiale | HDPE |
| Form | Høj, tynd |
| Kapacitet (engelsk) | 64,0 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 1900 mL |
| Lukningsmateriale | LDPE |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Diameter (metrisk) | 14.68 cm |
| Højde (engelsk) | 6,13 tommer. |
| Højde (metrisk) | 15.58 cm |
Documents
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Filstørrelse: 66.4 MB
Product Content Correction
Product Title
Fisherbrand™ Multifunktionelle prøveopbevaringsbeholdere >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction