Få mere at vide
Fisherbrand™ Mini Vortexer
Artikelnummer. 17871672 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Hastighedsområde:
4500 omdr./min.
Artikelnummer. Hastighedsområde
17871672 4500 omdr./min.
1 options
Artikelnummer. 17871672
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Mini Vortexerens lille fodaftryk med maksimal kraft giver øjeblikkelig hvirvelrystning for en række forskellige rørstørrelser. En enkel touch-start-betjening muliggør enestående blandingsydelse med én hånd.
  • ABS og silikonematerialer til at modstå de mest almindeligt anvendte kemikalier
  • Lavprofildesign og lille fodaftryk (kun 11 cm bred) sparer værdifuld plads på en bænk og i stinkskabe
  • Hurtig vortex-handling sparer tid og muliggør hurtig blanding af prøver
  • Moderne design gør det nemt at starte med én hånd, og rystestop, når røret løftes
  • Når du udfører gentagne procedurer, hjælper en lav aktiveringskraft med at forhindre brugertræthed
  • Vedligeholdelsesfrit design og 5 års garanti hjælper med at reducere ejeromkostningerne
  • Stabil platform reducerer chancen for at tabe en prøve under drift
  • Støjsvag drift og lav vibration hjælper brugerne med at holde fokus
  • USA og EU Utility patentansøgning, USA Design patent nr. D814.045
Tekniske data
Orbit 6 mm
Bæreevne (metrisk) 50 mL
Hastighedsområde 4500 omdr./min.
Spænding 12 VDC
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +60 °C
Watt Ca. 7,8 W (under belastning)
Rørkapacitet 50 mL
Produkttype Vortexblander
Certificeringer/compliance CE, CSA, RoHS3, UKCA, WEEE
Stiktype 4 udskiftelige
Frekvens 50/60 Hz
Materiale ABS plast og silikone
Dimensioner (L x B x H) 5,1 x 4,3 x 3 tommer. (13 x 11 x 7,5 cm)
Højde (engelsk) 3 tommer
Højde (metrisk) 7.5 cm
Længde (engelsk) 5,1 tommer
Længde (metrisk) 13 cm
Bredde (engelsk) 4,3''
Bredde (metrisk) 11 cm
Forsendelsesvægt (engelsk) 2 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 1 kg
Vægt (engelsk) 2 lb.
Vægt (metrisk) 1 kg
Farve Grå, blå
Model- Mini Vortexer 100-240 VAC, 50/60 Hz Universal
Til brug med (udstyr) 2 til 50 ml rør
Inkluderer Mini Vortexer, 2 silikonehætter, 1 lavspændings, dobbeltisoleret strømadapter (100-240 VAC, 50/60 Hz) med 4 udskiftelige stik
Garanti og servicetilbud 5 års garanti