Få mere at vide
Fisherbrand™ Mini Rører
Artikelnummer. 17881672 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen:
3 l
Artikelnummer. Volumen
17881672 3 l
1 options
Artikelnummer. 17881672
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    811.00 DKK
    597.87 DKK / Pakke med 1
    Spare 213.13 DKK
    26% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-12-2026
En økonomisk omrøringsløsning med optimal magnetisk kobling og omrøringsstænger af høj kvalitet for at sikre pålidelig omrøringseffektivitet.
  • 5 års garanti
  • Fremstillet af en ABS- og PC-blanding, der er kemisk resistent og nem at rengøre
  • Lavprofildesignet er let til let transport
  • Lille fodaftryk sparer værdifuld plads på en bordplade
  • Stille drift med lav vibration hjælper brugerne med at holde fokus ved at reducere støjen i laboratoriet
  • Ideel til rutinemæssige omrøringsapplikationer i almen forskning, life science, industri, kvalitetsanalyse og kliniske laboratoriemiljøer
  • To (2) højkvalitets rørebarer (35 x 9 mm) er inkluderet for at sikre maksimal omrøringseffekt
Tekniske data
Hastighed 200 til 2200 omdr./min
Omrøringspositioner 1
Topplademateriale ABS/Polycarbonat-blanding
Volumen 3 l
Vise Ingen
Form Rund
Spænding 100/240 V
Watt Ca. 4,8 V
Dimensioner (L x B x H) 7,2 x 5,2 x 1,85 tommer (18,3 x 13,2 x 4,7 cm)
Højde (engelsk) 1,85 tommer
Højde (metrisk) 4.7 cm
Længde (engelsk) 7.2 tommer
Længde (metrisk) 18.3 cm
Bredde (engelsk) 5,2''
Bredde (metrisk) 13.2 cm
Elektriske krav Universal 12 V DC
Frekvens 50/60 Hz
Stiktype Forskellige stilarter
Certificeringer/compliance CE, RoHS3, CSA, WEEE, UKCA
Garanti og servicetilbud 5 års garanti
Farve Grå, blå
Til brug med (udstyr) Væskeprøver op til 3 L og deres beholdere
Inkluderer Mini magnetisk omrører, 2 rørstænger (35 x 9 mm, ottekantet form), 1 lavspændings, dobbelt isoleret strømforsyning (100-240 VAC, 50/60 Hz) med 4 udskiftelige stik
Materiale ABS/Polycarbonat-blanding
Model- Mini Stirrer 100-240 VAC, 50/60 Hz Universal
Hastighedskontrol Infinity Dial
Temperaturområde (metrisk) 2 °C til 55 °C
Type Mini Rører
Vægt (engelsk) 1 lb.
Vægt (metrisk) 0.45 kg
Forsendelsesvægt (engelsk) 1 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 0.45 kg