Få mere at vide
Fisherbrand™ Mini-Centrifuge reservedele
Artikelnummer. 12893332 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen:
2 x 8 Strip 0,2 mL rør
6 x 1,5/2 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
12893332 2 x 8 Strip 0,2 mL rør -
12883332 6 x 1,5/2 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12893332
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    494.00 DKK
    366.66 DKK / Pakke med 1
    Spare 127.34 DKK
    25% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reservedele til Fisherbrand™ mini-centrifuge.
  • Til brug med Fisherbrand™ mini-centrifuge
Tekniske data
Oversigt Mini-centrifuge Rotor SnapSpin 2 x 8 Strip 0,2 mL
Materiale Polycarbonat
Type Rotor
Volumen 2 x 8 Strip 0,2 mL rør
Maks. RCF Ingen
Maks. Hastighed Ingen
Til brug med (udstyr) Fisherbrand Mini-centrifuge
Bioindeslutning Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres