Få mere at vide
Fisherbrand™ Objektglas til mikroskop med nummererede pladser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-44958 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Hvid
Rød
Slidekapacitet:
25
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11761476
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar og transporter 25 eller 100 objektglas sikkert med holdbare hængslede etuier. Fisherbrand™ Mikroskopobjektglasæsker med nummererede åbninger opbevarer standard objektglas i sikre åbninger, der svarer til det nummererede identifikationskort. Stabelbare kasser lukkes sikkert med låselås.
Opbevar og transporter 25 eller 100 objektglas sikkert med holdbare hængslede etuier. Fisherbrand™ Mikroskopobjektglasæsker med nummererede åbninger opbevarer standard objektglas i sikre åbninger, der svarer til det nummererede identifikationskort. Stabelbare kasser lukkes
  • Konstrueret af slidstærkt polypropylen eller pap, uden foring
  • Hængslede låg holdes sikkert lukket af låselås
  • Stablefødder giver maksimal stabilitet
  • Nummereret identifikationskort medfølger for nem identifikation
Tekniske data
Type Slide Holder
Slidekapacitet 25
Lukketype Hængslet låg med låselås
Farve Hvid
Enheden holder 25 dias
Dimensioner (L x B x H) 141 x 92 x 30 mm
Til brug med (udstyr) Standard mikroskopobjektglas (25 x 75 mm)
Højde (engelsk) 1,18 tommer.
Højde (metrisk) 30 mm
Inkluderer Nummereret kartotekskort
Længde (engelsk) 5,55 tommer.
Længde (engelsk) Slide 3 tommer
Længde (metrisk) 141 mm
Længde (metrisk) slæde 75 mm
Materiale Polypropylen
Stabelbar Ja
Bredde (engelsk) 3,62 tommer
Bredde (engelsk) Slide 1 tomme
Bredde (metrisk) 92 mm
Bredde (metrisk) Slide 25 mm