Få mere at vide
Fisherbrand™ Objektglas til mikroskop med nummererede pladser
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Opbevar og transporter 25 eller 100 objektglas sikkert med holdbare hængslede etuier. Fisherbrand™ Mikroskopobjektglasæsker med nummererede åbninger opbevarer standard objektglas i sikre åbninger, der svarer til det nummererede identifikationskort. Stabelbare kasser lukkes
- Konstrueret af slidstærkt polypropylen eller pap, uden foring
- Hængslede låg holdes sikkert lukket af låselås
- Stablefødder giver maksimal stabilitet
- Nummereret identifikationskort medfølger for nem identifikation
Specifications
Specifications
| Type | Objektglasholder |
| Slidekapacitet | 25 |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Lukketype | Hængslet låg med låselås |
| Farve | Hvid |
| Enheden holder | 25 dias |
| Dimensioner (L x B x H) | 141 x 92 x 30 mm |
| Til brug med (udstyr) | Standard mikroskopobjektglas (25 x 75 mm) |
| Højde (engelsk) | 1,18 tommer. |
| Højde (metrisk) | 30 mm |
| Show More |