Få mere at vide
Fisherbrand™ Objektglas til mikroskop med nummererede pladser
Artikelnummer. 11751476 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Hvid
Rød
Slidekapacitet:
25
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Slidekapacitet Pakningsstørrelse
11751476 Rød 25 Hver
11761476 Hvid 25 Hver
11741476 Blå 25 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11751476
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.70 DKK
    22.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 4.75 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar og transporter 25 eller 100 objektglas sikkert med holdbare hængslede etuier. Fisherbrand™ Mikroskopobjektglasæsker med nummererede åbninger opbevarer standard objektglas i sikre åbninger, der svarer til det nummererede identifikationskort. Stabelbare kasser lukkes sikkert med låselås.
Opbevar og transporter 25 eller 100 objektglas sikkert med holdbare hængslede etuier. Fisherbrand™ Mikroskopobjektglasæsker med nummererede åbninger opbevarer standard objektglas i sikre åbninger, der svarer til det nummererede identifikationskort. Stabelbare kasser lukkes
  • Konstrueret af slidstærkt polypropylen eller pap, uden foring
  • Hængslede låg holdes sikkert lukket af låselås
  • Stablefødder giver maksimal stabilitet
  • Nummereret identifikationskort medfølger for nem identifikation
Tekniske data
Type Objektglasholder
Slidekapacitet 25
Autoklaverbar Not Autoclavable
Lukketype Hængslet låg med låselås
Farve Rød
Enheden holder 25
Dimensioner (L x B x H) 141 x 92 x 30 mm
Til brug med (udstyr) Standard mikroskopobjektglas (25 x 75 mm)
Inkluderer Nummereret kartotekskort
Materiale Polypropylen
Stabelbar Ja
Sterilitet Non-sterile