Få mere at vide
Fisherbrand™ Mikroskop Slide Box
Artikelnummer. 13213939 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Slidekapacitet:
25
Artikelnummer. Slidekapacitet
13213939 25
1 options
Artikelnummer. 13213939
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ekstremt holdbar og økonomisk prissat holder til standard mikroskopobjektglas
  • Kapacitet til femogtyve (25) 3 x 1 tommer eller 75 x 25 mm standard dias
  • Tætsiddende låg beskytter dias og forhindrer støvophobning
  • Holdbar formstøbt sort plastikkonstruktion
  • Fortrykt kartotekskort i låget for nem identifikation af objektglas
  • Fronten har faneområde (fane inkluderet) for yderligere identifikation
  • Basen har sammenlåsende riller til stabling af flere enheder
  • Slides forbliver sikkert på plads med nummererede slide skillevægge
Tekniske data
Slidekapacitet 25
Lukketype Snap-on
Farve Sort
Til brug med (udstyr) Objektglas til mikroskop
Inkluderer Nummererede diaspartitioner
Længde (engelsk) Slide 3 tommer
Længde (metrisk) slæde 75 mm
Materiale Plast
Bredde (engelsk) Slide 1 tomme
Bredde (metrisk) Slide 25 mm