Få mere at vide
Fisherbrand™ Micro Slide opbevaringsskabe
Artikelnummer. 16227260 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Beige
Artikelnummer. Farve
16227260 Beige
1 options
Artikelnummer. 16227260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    893.55 DKK
    339.01 DKK / Pakke med 1
    Spare 554.54 DKK
    62% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hver skuffe er opdelt på langs i to rum for maksimal pladsudnyttelse.
Hver skuffe er opdelt på langs i to rum for maksimal pladsudnyttelse
  • Hvert skab kan rumme op til 4500 3x 1 tommer eller 75x 25 mm dias
  • Når de stables 12 skabe højt (med valgfri base), kan op til 54.000 dias opbevares på 2 sq. ft gulvplads
  • Sammenlåsende design fungerer med al strøm Fisherbrand og Fisher Scientific™ metal mikroslide skabe
  • Enheden indeholder seks udskiftelige skuffer, hver forsynet med kortholder, valg af messing- eller plastik-trækknap og to kompressorblokke til at holde gliderne oprejst i delvist fyldte skuffer
  • Fås i mørk beige, tan, grøn eller hvid. Valgfri baser fås med eller uden ben.
  • Lx Wx H: 18,75x 15,75x 4,75 tommer. (47,6x 40x 12,1 cm)
  • Base med eller uden ben fås. (Se Kat. nr. 07-212-104)
Tekniske data
Type Micro Slide opbevaringsskab
Farve Beige
Dybde (engelsk) 18,75 tommer.
Dybde (metrisk) 476.25 mm
Enheden holder 4500 dias
Til brug med (applikation) Objektglas til mikroskop
Højde (engelsk) 4,75 tommer.
Højde (metrisk) 120.65 mm
Længde (metrisk) slæde 75 mm
Materiale Metal
Bredde (engelsk) 15,75 tommer
Bredde (metrisk) 400.05 mm
Bredde (metrisk) Slide 25 mm