Få mere at vide
Fisherbrand™ Micro Slide opbevaringsskabsbaser
Artikelnummer. 16237260 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Beige
Inkluderer:
Base og ben
Artikelnummer. Farve Inkluderer
16237260 Beige Base og ben
1 options
Artikelnummer. 16237260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    273.00 DKK
    103.48 DKK / Pakke med 1
    Spare 169.52 DKK
    62% Slukket
Forventet forsendelse: 02-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Baser for Fisherbrand Micro Slide opbevaringsskabe
Til brug med Fisherbrand Micro Slide opbevaringsskabe (kat. nr. 07-212-100 til -103)
  • Valgfri baser i modeller med ben eller uden ben
  • Fås i mørk beige, tan, grøn eller hvid
  • 47,6 L x 40 W x 12,1 cm H (18,75 x 15,75 x 4,75 tommer)
  • Tekniske data
    Farve Beige
    Dybde (engelsk) 18,75 tommer.
    Dybde (metrisk) 476.25 mm
    Til brug med (applikation) Objektglas til mikroskop
    Til brug med (udstyr) Fisherbrand Micro Slide opbevaringsskabe
    Højde (engelsk) 4,75 tommer.
    Højde (metrisk) 120.65 mm
    Inkluderer Base og ben
    Materiale Metal
    Bredde (engelsk) 15,75 tommer
    Bredde (metrisk) 400.05 mm