Få mere at vide
Fisherbrand™ Maxi pipettespidser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-162420 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
152 mm
161 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Artikelnummer. 11947754
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med store pipetter
  • Designet til brug ved overførsel af stort prøvevolumen
  • Avanceret støbeteknologi sikrer, at spidserne er lige
  • Alternativ mulighed til serologiske pipetter
  • Ikke-steril; certificeret af uafhængigt laboratorium til at være fri for RNase, DNase, DNA og pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1 til 10 ml
Sterilitet Ikke steril
Farve Neutral
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 6,44 tommer.
Længde (metrisk) 161 mm
Format Bulk
Tip stil Makro
Til brug med (udstyr) Gilson Pipetman P10