Få mere at vide
Fisherbrand™ Maxi pipettespidser
Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
152 mm
161 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Beskrivelse
Til brug med store pipetter
- Designet til brug ved overførsel af stort prøvevolumen
- Avanceret støbeteknologi sikrer, at spidserne er lige
- Alternativ mulighed til serologiske pipetter
- Ikke-steril; certificeret af uafhængigt laboratorium til at være fri for RNase, DNase, DNA og pyrogen
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 1 til 10 ml |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klar |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (metrisk) | 152 mm |
| Format | Bulk |
| Tip stil | Makro |
| Til brug med (udstyr) | Fisherbrand II, Thermo Scientific |
| Produktlinje | Maxi |
| Vis mere |