Få mere at vide
Fisherbrand™ Maxi pipettespidser
Artikelnummer. 11957754 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
152 mm
161 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11957754 152 mm Pakke med 100
11947754 161 mm Pakke med 200
17838983 152 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11957754
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Til brug med store pipetter
  • Designet til brug ved overførsel af stort prøvevolumen
  • Avanceret støbeteknologi sikrer, at spidserne er lige
  • Alternativ mulighed til serologiske pipetter
  • Ikke-steril; certificeret af uafhængigt laboratorium til at være fri for RNase, DNase, DNA og pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1 til 10 ml
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (metrisk) 152 mm
Format Bulk
Tip stil Makro
Til brug med (udstyr) Fisherbrand II, Thermo Scientific
Produktlinje Maxi