Få mere at vide
Fisherbrand™ Maxi pipettespidser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11947754 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
152 mm
161 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
11947754 161 mm Pakke med 200
11957754 152 mm Pakke med 100
17838983 152 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11947754
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med store pipetter
  • Designet til brug ved overførsel af stort prøvevolumen
  • Avanceret støbeteknologi sikrer, at spidserne er lige
  • Alternativ mulighed til serologiske pipetter
  • Ikke-steril; certificeret af uafhængigt laboratorium til at være fri for RNase, DNase, DNA og pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1 til 10 ml
Sterilitet Ikke steril
Farve Neutral
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 6,44 tommer.
Længde (metrisk) 161 mm
Format Bulk
Tip stil Makro
Til brug med (udstyr) Gilson Pipetman P10