Få mere at vide
Fisherbrand™ Magnetiske rørestave
Artikelnummer. 11716408 Shop alle Cole-Parmer produkter
Mængde:
12
18
Form:
Oktagon
Polygon
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Artikelnummer. 11716408
Brand: Fisherbrand™ 0477599
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rørbar sortimenter kommer i en praktisk opbevaringsboks. Fisherbrand™ Magnetiske omrøringsstænger indeholder PTFE-indkapslede Alnico-magneter og fås i forskellige størrelser.
  • Vælg mellem Octagon, Cylindrical, Polygon, Micro, Egg-Shaped eller Spinplus™ formede sortimenter
  • FDA klasse, USP Klasse VI PTFE lavfriktionsbelægning; holdbar og inert
  • Fremstillet i et registreret ISO 9001:2008 facilitet, som verificeret af SGS certificering
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ISO 9001:2008
Farve Hvid
Inkluderer To hver af følgende størrelser 0,5 x 0,31 tommer, 0,63 x 0,31 tommer, 1 x 0,38 tommer, 1,5 x 0,38 tommer, 2 x 0,38 tommer og 2,5 x 0,38 tommer.
Belægning PTFE
Diameter (metrisk) 7.9 mm, 9.7 mm
Længde (metrisk) 12.7 mm, 16 mm, 25.4 mm, 38 mm, 51 mm, 63.5 mm
Materiale Alnico magnet
Mængde 12
Form Oktagon
Type Omrøringsbar