Få mere at vide
Fisherbrand™ Magnetiske rørestave
Shop alle Cole-Parmer produkter
Mængde:
12
18
Form:
Oktagon
Polygon
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Beskrivelse
Rørbar sortimenter kommer i en praktisk opbevaringsboks. Fisherbrand™ Magnetiske omrøringsstænger indeholder PTFE-indkapslede Alnico-magneter og fås i forskellige størrelser.
- Vælg mellem Octagon, Cylindrical, Polygon, Micro, Egg-Shaped eller Spinplus™ formede sortimenter
- FDA klasse, USP Klasse VI PTFE lavfriktionsbelægning; holdbar og inert
- Fremstillet i et registreret ISO 9001:2008 facilitet, som verificeret af SGS certificering
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2008 |
| Farve | Hvid |
| Inkluderer | To hver af følgende størrelser: 0,39 x 0,23 tommer, 0,6 x 0,23 tommer, 0,78 x 0,27 tommer, 0,98 x 0,31 tommer, 1,18 x 0,31 tommer, 1,57 x 0,31 tommer, 1,98 x 0,31 tommer, 1,57 x 0,31 tommer, 1,9 x 0,3 tommer, 0,98 x 0,31 tommer. og 3,14 x 0,39 tommer. |
| Belægning | PTFE |
| Diameter (metrisk) | 5.8 mm, 6.9 mm, 7.9 mm, 9.9 mm |
| Længde (metrisk) | 9.9 mm, 15.2 mm, 19.8 mm, 30 mm, 39.9 mm, 48.3 mm, 59.9 mm, 79.8 mm |
| Materiale | Alnico magnet |
| Mængde | 18 |
| Form | Polygon |
| Vis mere |