Få mere at vide
Fisherbrand™ Magnetisk induktionsomrører
Artikelnummer. 17891672 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen:
3 l
Artikelnummer. Volumen
17891672 3 l
1 options
Artikelnummer. 17891672
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2070.00 DKK
    1562.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 507.85 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Den magnetiske induktionsomrører bruger moderne magnetspoleteknologi, der ikke har nogen bevægelige dele, hvilket resulterer i et motorløst, slidfrit drev og vedligeholdelsesfri enhed. Sjældne jordarters magneter af høj kvalitet er brugt i omrørerdesignet for at sikre en stærk magnetisk kobling med ensartet nøjagtig justering, hvilket væsentligt reducerer chancen for spin-outs.
  • 5 års garanti
  • Holdbart ABS-hus er korrosionsbestandigt og nemt at rengøre
  • Slidfrie magnetspoler giver ensartet og støjfri drift
  • Et letlæst digitalt display styrer præcist tid og hastighed, hvilket muliggør reproducerbare forhold
  • Enheden er programmerbar med 50 % drift op til 99 cyklusser
  • Tid og hastighed kan bekvemt justeres, mens enheden kører
  • Mulighed for omvendt rotation for bedre blandingsresultater
  • Hastigheden forbliver konstant, selv når belastningen ændres
  • Hurtig acceleration og bremsning (mindre end 10 sekunder) for hurtigt at opfylde kravene til omrøringshastighed
  • Silikonegummimåtte på låget forhindrer udskridning af kar og forbedrer sikkerheden
  • Medfølgende rørestave (2 stk. 35 x 12 mm) har PTFE belægning for kemikalieresistens
  • Fællesskabsdesign nr.: 003515337-0001-0002 Euro. Klappe. App. 3 246 088 USA
  • Design patent nr. D814.045 USA Anvendt patentansøgning
Tekniske data
Hastighed 50 til 2000 rpm
Omrøringspositioner 3
Topplademateriale ABS
Volumen 3 l
Vise Digital
Form Rund
Spænding 100 til 240 V
Watt 18 W
Dimensioner (L x B x H) 9,7 x 7,7 x 3 tommer. (24,5 x 19,5 x 7,5 cm)
Højde (engelsk) 3 tommer
Højde (metrisk) 7.5 cm
Længde (engelsk) 9,7 tommer.
Længde (metrisk) 24.5 cm
Toppladediameter (engelsk) 6,5 tommer, silikonemåtte: 6,3 tommer.
Toppladediameter (metrisk) 165 mm, silikonemåtte 160 mm
Bredde (engelsk) 7,7 tommer
Bredde (metrisk) 19.5 cm
Frekvens 50/60 Hz
Stiktype Forskellige stilarter
Certificeringer/compliance CE, RoHS3, CSA, WEEE, UKCA
Garanti og servicetilbud 5 års garanti
Farve Grå, blå
Til brug med (udstyr) Flydende prøver og deres fartøjer
Inkluderer Sjælden jordarter, NdFeB magnetisk induktionsomrører, 2 omrørerstænger (35 x 12 mm, cylindrisk form), 1 silikone anti-skrid pladedæksel, 1 lavspændings, dobbeltisoleret strømadapter (100-240 VAC, 50/60 Hz) med 4 udskiftelige stik
Materiale ABS
Model- Magnetisk induktionsomrører
Motortype Motorfri
Hastighedskontrol Variabel hastighed, trin på 1 rpm
Temperaturområde (metrisk) 20 °C til 55 °C
Type Magnetomrørere
Vægt (engelsk) 2.55 lb.
Vægt (metrisk) 1.16 kg