Beskrivelse
Inert og anvendelig til 280 °C (536 °F).
Glat indvendig finish.
- Med tunge vægge
- Med hældetud
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 180 ml |
| Materiale | PTFE |
| Form | Rund |
| Type | Fordampende skål |
| Til brug med (applikation) | Fordampningsapplikation |
| Indvendig finish | Glat |
| Temperaturområde (engelsk) | 500 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | 260 °C |
| Tykkelse | 2 mm |
| Længde (engelsk) | 5237 tommer. |
| Vis mere |