Få mere at vide
Fisherbrand™ Mikrocentrifugerør med lav retention
Artikelnummer. p-193936 Shop alle Fisherbrand produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Kapacitet (metrisk):
0,6 ml
1,5 ml
2 ml
Lukketype:
Snap Cap
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 500
Artikelnummer. 11996955
Giver en sikker forsegling —selv over længere perioder. Kritiske applikationer, hvor minutprøvegendannelse er vigtig.
Snap-Cap™ låget giver en sikker forsegling —selv over længere perioder. Kritiske applikationer, hvor minutprøvegendannelse er vigtig.
  • Fremstillet af slidstærkt kemikalie-resistent polypropylen
  • 0,6 ml rør er inddelt i trin på 0,2 ml; 1,5 ml rør, i trin på 0,5 ml med en ekstra graduering ved 0,1 og 2,0 ml størrelse, i trin på 0,5 ml
  • Designet til brug i kritiske applikationer, hvor minutprøvegendannelse er vigtig
  • Tåler hastigheder op til 30.000xG
  • Anbefales til fryser-til-centrifuge brug
  • Autoklaverbar op til °120 C og modstår frostgrader helt ned til -80 °C
  • RNase/DNase fri
Ordreinfo
Ikke-sterile rør leveres i bulkpakning. Sterile rør (naturfarvede) leveres individuelt indpakket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kasket stil Snap Cap
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 0,6 ml
Farve Neutral
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Kritiske applikationer, hvor minutprøvegendannelse er vigtig
Emballage Bulk
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Ja
Lukketype Snap Cap
Maks. RCF 30,000 x g
Diameter (metrisk) 10 mm
Længde (metrisk) 30 mm