Få mere at vide
Fisherbrand™ Mikrocentrifugerør med lav retention
Artikelnummer. 11986955 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Kapacitet (metrisk):
0,6 ml
1,5 ml
2 ml
Lukketype:
Snap Cap
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Kapacitet (metrisk) Lukketype Pakningsstørrelse
11986955 Ikke steril 1,5 ml Snap Cap Pakke med 250
11996955 Ikke steril 0,6 ml Snap Cap Pakke med 500
17848983 Ikke steril 0,6 ml Snap Cap -
11906965 Ikke steril 2 ml Snap Cap Pakke med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11986955
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Giver en sikker forsegling —selv over længere perioder. Kritiske applikationer, hvor minutprøvegendannelse er vigtig.
Snap-Cap™ låget giver en sikker forsegling —selv over længere perioder. Kritiske applikationer, hvor minutprøvegendannelse er vigtig.
  • Fremstillet af slidstærkt kemikalie-resistent polypropylen
  • 0,6 ml rør er inddelt i trin på 0,2 ml; 1,5 ml rør, i trin på 0,5 ml med en ekstra graduering ved 0,1 og 2,0 ml størrelse, i trin på 0,5 ml
  • Designet til brug i kritiske applikationer, hvor minutprøvegendannelse er vigtig
  • Tåler hastigheder op til 30.000xG
  • Anbefales til fryser-til-centrifuge brug
  • Autoklaverbar op til °120 C og modstår frostgrader helt ned til -80 °C
Ordreinfo
Ikke-sterile rør leveres i bulkpakning. Sterile rør (naturfarvede) leveres individuelt indpakket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kasket stil Snap Cap
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml
Farve Neutral
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Kritiske applikationer, hvor minutprøvegendannelse er vigtig
Emballage Bulk
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Ja
Lukketype Snap Cap
Maks. RCF 30,000 x g
Diameter (metrisk) 13 mm
Længde (metrisk) 40 mm