Få mere at vide
Fisherbrand™ Mikrocentrifugerør med lav retention
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11906965 Shop alle Fisherbrand produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Kapacitet (metrisk):
0,6 ml
1,5 ml
2 ml
Lukketype:
Snap Cap
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 500
Artikelnummer. 11906965
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver en sikker forsegling —selv over længere perioder. Kritiske applikationer, hvor minutprøvegendannelse er vigtig.
Snap-Cap™ låget giver en sikker forsegling —selv over længere perioder. Kritiske applikationer, hvor minutprøvegendannelse er vigtig.
  • Fremstillet af slidstærkt kemikalie-resistent polypropylen
  • 0,6 ml rør er inddelt i trin på 0,2 ml; 1,5 ml rør, i trin på 0,5 ml med en ekstra graduering ved 0,1 og 2,0 ml størrelse, i trin på 0,5 ml
  • Designet til brug i kritiske applikationer, hvor minutprøvegendannelse er vigtig
  • Tåler hastigheder op til 30.000xG
  • Anbefales til fryser-til-centrifuge brug
  • Autoklaverbar op til °120 C og modstår frostgrader helt ned til -80 °C
  • RNase/DNase fri
Ordreinfo
Ikke-sterile rør leveres i bulkpakning. Sterile rør (naturfarvede) leveres individuelt indpakket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kasket stil Snap Cap
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Farve Neutral
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Kritiske applikationer, hvor minutprøvegendannelse er vigtig
Emballage Bulk
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Ja
Lukketype Snap Cap
Maks. RCF 30,000 x g
Diameter (metrisk) 13 mm
Længde (metrisk) 40 mm