Beskrivelse
Fremstillet af kemikalie-resistent polypropylen
- Praktisk tud
- Uddannet i L og mL
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Top | 4,56 tommer. |
| Diameter (metrisk) Øverst | 11.6 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Til sikker og nem hældning, industrielle og kemiske anvendelser |
| Højde (engelsk) | 5,13 tommer. |
| Højde (metrisk) | 13 cm |
| Inkrementer | 50 mL |
| Længde (engelsk) | 7,06 tommer. |
| Længde (metrisk) | 17.93 cm |
| Vis mere |