Få mere at vide
Fisherbrand™ Låse-låg mikrocentrifugerør med polypropylen Snap-Cap™
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Diverse
Neutral
Kapacitet (metrisk):
0,6 ml
1,5 ml
2 ml
Maks. RCF:
25.000 x g
26.000 x g
30.000 x g
Emballage:
Taske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
Beskrivelse
Praktiske, gennemborelige låselåg klikker på plads med enhåndsbetjening
- Polypropylene tubes with flat tops
- Ideal for sample-handling applications, including centrifugation, boiling and freezing of specimens, incubation and storage
- With graduation marks for volume estimation
- RNase and DNase free
Centrifuges that develop excessive heat may damage this tube.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RNase, DNase-free |
| Lukningsmateriale | Polypropylene |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| Farve | Neutral |
| Materiale | Polypropylene |
| Til brug med (applikation) | Ideal for sample-handling applications, including centrifugation, boiling and freezing of specimens, incubation and storage |
| Emballage | Taske |
| Lukketype | Snap Cap |
| Maks. RCF | 25.000 x g |
| Vis mere |