Få mere at vide
Fisherbrand™ Låse-låg mikrocentrifugerør med polypropylen Snap-Cap™
Artikelnummer. 11706467 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Diverse
Neutral
Kapacitet (metrisk):
0,6 ml
1,5 ml
2 ml
Maks. RCF:
25.000 x g
26.000 x g
30.000 x g
Emballage:
Taske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Kapacitet (metrisk) Maks. RCF Emballage Pakningsstørrelse
11706467 Neutral 1,5 ml 26.000 x g Taske Pakke med 500
11976955 Neutral 0,6 ml 30.000 x g Taske Pakke med 1000
11966955 Diverse 1,5 ml 26.000 x g Taske Pakke med 500
11956955 Neutral 2 ml 25.000 x g Taske Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11706467
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Praktiske, gennemborelige låselåg klikker på plads med enhåndsbetjening
  • Polypropylenrør med flad top
  • Ideel til prøvehåndteringsapplikationer, herunder centrifugering, kogning og frysning af prøver, inkubation og opbevaring
  • Med gradueringsmærker for volumen estimering
  • RNase og DNase fri
Centrifuger, der udvikler overdreven varme, kan beskadige dette rør.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance RNase, DNase-fri
Lukningsmateriale Polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml
Farve Neutral
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Ideel til prøvehåndteringsapplikationer, herunder centrifugering, kogning og frysning af prøver, inkubation og opbevaring
Emballage Taske
Lukketype Snap Cap
Maks. RCF 26.000 x g
Gradueringer 0.1 mL