Få mere at vide
Fisherbrand™ Letvægts albue-længde bomuld Lisle inspektionshandsker
Artikelnummer. 15300072 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Artikelnummer. Størrelse
15300072 Lille
1 options
Artikelnummer. 15300072
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at minimere kontaminering af produkter med en forlænget manchet for yderligere beskyttelse.
  • Inspektionshandsker i bomuld af høj kvalitet
  • Effektive som indlæg under engangs- og uunderstøttede væsketætte handsker
  • To-delt, vendbart mønster
  • 100% bomuldsstof
  • Uhemmet
Tekniske data
Konstruktion String Strik
Belægningsmateriale Ubelagt
Farve Hvid
Engangs Begrænset brug
Hånd Ambidextrøs
Latex fri Ja
Materiale Bomuld
Produkttype Inspektionshandsker
Størrelse Lille
Sterilitet Ikke-steril
Stil Vendbar
Køn Mænds
Længde (engelsk) 14''
Længde (metrisk) 35.5 cm