Få mere at vide
Fisherbrand™ Låg til 96/384 brønd polystyren plader
Artikelnummer. 11927964 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Pladekompatibilitet:
96-brøndsplade
Pakningsstørrelse:
Pakke med 180
Artikelnummer. Pladekompatibilitet Pakningsstørrelse
11927964 96-brøndsplade Pakke med 180
1 options
Artikelnummer. 11927964
Forventet forsendelse: 22-01-2027
Læg i indkøbskurv
Beskyt prøver mod kontaminering og fordampning under analysebehandling, inkubation eller opbevaring
  • Klar
  • Ikke-steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Materiale Polystyren
Sterilitet Ikke steril
nr. pr. sag 180
Til brug med (applikation) Ideel til analyser med lavt volumen såsom kolorimetriske, enzymatiske, kloning, replikation, array og opbevaring
Produkttype Plade låg
Pladekompatibilitet 96-brøndsplade