Få mere at vide
Fisherbrand™ Linse papir
Artikelnummer. 15392267 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
4 x 6 tommer.
6 x 8 tommer ark
Mængde:
100 Ark/Bog, 12 Bøger/Pk.
50 Ark/Bog, 12 Bøger/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 600
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Mængde unitSize
15392267 6 x 8 tommer ark 100 Ark/Bog, 12 Bøger/Pk. -
10216202 4 x 6 tommer. 50 Ark/Bog, 12 Bøger/Pk. Pakke med 600
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15392267
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    353.11 DKK
    165.23 DKK / Pakke med 12
    Spare 187.88 DKK
    53% Slukket
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til rengøring af glaslinser
Brochure
  • Ridser aldrig glaslinser, objektiver eller andre sarte overflader
  • Bliver 'ikke hård; samler 'ikke let støv eller fedt
  • Stort set fnugfrie ark limes og bindes i et hæfte for nem fjernelse
Dispenser boks
  • Samme papir som ovenfor, men pakket i en praktisk dispenserboks til hurtig fjernelse af enkeltark individuelle ark måler 5Lx 7 in.W (13x 18 cm)
Tekniske data
Produkttype Linse rengøringspapir
Dimensioner (L x B) 6 x 8 tommer ark
Til brug med (applikation) Til rengøring af glaslinser
Mængde 100 Ark/Bog, 12 Bøger/Pk.